Principaux documents
BI0344
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B ACN/Acetic Anhydride/Lutidine (50/20/30)
Biosynthesis Novabiochem®
BI0344-4000
1 880,00 $
4 L
2 240,00 $
1 880,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
BI0344-4000
1 880,00 $
4 L
2 240,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116006
1 880,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acetylations
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
Couleur
yellow
Température de transition
flash point 5 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Application
BI0344-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0344-P4000 is packaged in poly coated glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Remarque sur l'analyse
Assay (2,6-lutidine)29.0-31.0% v/vAssay (acetic anhydride)19.0-21.0% v/vAssay (acetonitrile)49.0-51.0% v/vColorYellowFormLiquidInfrared Spectrummatches STDWater (H2O)0.05% max
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
41.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5 °C - closed cup