Principaux documents
BI0347
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B1 40% Acetic Anhydride in Acetonitrile
Biosynthesis Novabiochem®
Synonyme(s) :
dna
0.5 L
329,00 $
4 L
697,00 $
329,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.5 L
329,00 $
4 L
697,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116006
329,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acetylations
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
Température de transition
flash point 9.4 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Application
BI0347-0200 is packaged in 24/400 glass bottles
BI0347-0505 is packaged in GL45 glass bottles
BI0347-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Remarque sur l'analyse
Assay (acetic anhydride): 39.0-41.0% v/v
Assay (acetonitrile): 59.0-61.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Component: Acetic Anhydride Purity: 99.0% min
Component: Acetonitrile Purity (By GC): 99.9% min
Form: Clear liquid
Water (H2O): 100ppm max
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
48.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.4 °C - closed cup