Principaux documents
AX0152
Supelco
Acétonitrile
≥99.9% (GC), anhydrous, biotech. grade
Synonyme(s) :
ACN, Cyanométhane, Cyanure de méthyle, Éthylnitrile
2.5 L
496,00 $
4 L
652,00 $
20 L
2 430,00 $
18.9 L
2 680,00 $
496,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2.5 L
496,00 $
4 L
652,00 $
20 L
2 430,00 $
18.9 L
2 680,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
41.05
Beilstein:
741857
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
200-835-2
496,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Acétonitrile, anhydrous, Biotechnology, ≥99.9% (GC)
Qualité
anhydrous
biotech. grade
Niveau de qualité
200
300
Densité de vapeur
1.41 (vs air)
Pression de vapeur
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
973 °F
Limite d'explosivité
16 %
Technique(s)
GC/GC: suitable
Impuretés
≤0.6 μeq/g Titrable base
≤1 ppm Free amine (as dimethylamine)
≤10 ppm Water (H2O)
≤2.0 μeq/g Titrable acid
Résidus d'évap.
≤5 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
pb
81-82 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Température de transition
flash point 2 °C
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤200 nm
Absorption UV
λ: 200 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 220 nm Amax: ≤0.30
λ: 230 nm Amax: ≤0.08
λ: 240 nm Amax: ≤0.03
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 270 nm Amax: ≤0.02
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
anhydrous, Biotechnology
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFree amine (as dimethylamine)1ppm maxRefractive index (n 20/D)1.3434-1.3446Titrable acid2.0µeq/g maxTitrable base0.6µeq/g maxUV Abs. at 200 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.60AU maxUV Abs. at 220 nm0.30AU maxUV Abs. at 230 nm0.08AU maxUV Abs. at 240 nm0.03AU maxUV Abs. at 250 nm0.03AU maxUV Abs. at 270 nm0.02AU maxUV Abs. at 300 nm0.01AU maxUV Abs. at 350 nm0.01AU maxUV Cut-off200nm maxWater (H2O)10ppm max
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.