Principaux documents
BI0158
Sigma-Aldrich
Activator Reagent 0.5M ETT in Acetonitrile
0.5M ETT in Acetonitrile
About This Item
Code UNSPSC :
41116006
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
200
300
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Température de transition
flash point 5.6 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Application
Ethyl thiotetrazole (ETT) in Acetonitrile can be used as an efficient activator reagent for the synthesis of oligonucleotides. This reagent is effective in the solid-phase synthesis of RNA oligonucleotides in terms of product yield in comparison with other reagents such as 4,5-dicyanoimidazole and 5-benzylthio-1H-tetrazole (BTT).[1]
Remarque sur l'analyse
Color (APHA): 10 max
ETT [5-(Ethylthio)-1H-tetrazole] Molarity: 0.48-0.52M
Form: Clear liquid
Water (H2O): 60ppm max
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
42.1 °F
Point d'éclair (°C)
5.6 °C
Stefanie Hoffmann et al.
Current protocols in nucleic acid chemistry, Chapter 4, Unit 4-Unit 4 (2011-09-09)
This unit describes the solid-phase synthesis and downstream processing for RNA oligonucleotides with a length of up to 40 to 50 nucleotides on a 1- to 4-mmol scale with subsequent conjugation to PEG using the L-RNA spiegelmer NOX-E36 as an