Principaux documents
BDAM1
Millipore
Barrière de tampon mPAGE®
for mPAGE® Mini Gel Tank
Synonyme(s) :
buffer adapter
1 EACH
10,00 $
10,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
10,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105305
Nomenclature NACRES :
NC.01
10,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 pack
Fabricant/nom de marque
Millipore
Technique(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Description générale
Barrière de tampon mPAGE® à utiliser avec la cuve à mini gels mPAGE® (MGT-2 et MGT-4) lors de l'exécution d'un nombre impair de gels.
La cuve à mini gels mPAGE® permet d'effectuer une séparation haute résolution de protéines sur des gels de polyacrylamide coulés à la main ou pré-coulés. La cuve à gels est conçue pour être utilisée avec des mini gels de 8 cm × 10 cm. Elle est compatible avec les gels coulés sur le système de coulage de gels mPAGE® et les gels pré-coulés mPAGE®. La cuve à mini gels mPAGE® est disponible en 2 formats pour l'exécution de 2 ou 4 mini gels. Sa conception permet d'éviter les erreurs d'assemblage et les fuites.
Compatibilité
Compatible avec la cuve à mini gels mPAGE®.
Informations légales
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Protocoles
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Présentation de l'électrophorèse PAGE. Découvrez l'histoire et le protocole de l'électrophorèse SDS-PAGE pour la séparation des protéines en fonction de leur taille sur un gel de polyacrylamide.