B311-200DS
Flacons prêts à l'emploi de bouillon tryptone-soja
bottle capacity 300 mL, bottle filling volume 200 mL, closure type, blue crimp cap with septum, box of 12 bottles
Synonyme(s) :
CASO Broth, Casein Soy Broth, Casein Soyabean Digest Broth, TSB, Tryptone Soy Broth
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round glass bottle
Niveau de qualité
Agence
EP 2.6.13 (
)
JP 4.06
USP 71
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Caractéristiques
closure type blue crimp cap with septum
Conditionnement
box of 12 bottles
Technique(s)
microbiological culture: suitable
sterility testing: suitable
Contenance du flacon
300 mL
bottle filling volume
200 mL
pH
7.3±0.2 (25 °C)
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable