1.46334
Flacons prêts à l'emploi de bouillon tryptone-soja
bottle capacity 275 mL, bottle filling volume 90 mL, closure type, white screw cap for wide neck, box of 6 or 30 bottles
Synonyme(s) :
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, Tryptic Soy Broth acc EP+USP, Tryptone Soya Broth
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Niveau de qualité
Description
For the microbiological examination of non-sterile products
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type white screw cap for wide neck
ready-to-use
Conditionnement
box of 6 or 30 bottles
single packed of (90 ml in 275 ml wide mouth bottle (6 bottles per box))
Contenance du flacon
275 mL
bottle filling volume
90 mL
pH
7.3
Application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.