Documents
1.05459
Millipore
Bouillon trypto-caséine-soja - Milieux de culture déshydratés
GranuCult® prime, USP, EP, JP, ISO 21871, granular, suitable for pathogen testing
Synonyme(s) :
TSB, bouillon de soja, bouillon CASO, bouillon aux peptones de caséine et de soja, Bouillon caséine-soja, Bouillon tryptone-soja, Bouillon CASO, TSB, bouillon à l'hydrolysat de caséine et de soja
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106213
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
EP
ISO 21871
JP
USP
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA (BAM)
Stérilité
non-sterile
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
GranuCult® prime
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Solubilité
30 g/L
Masse volumique apparente
570 kg/m3
Application(s)
microbiology
pharmaceutical
pathogen testing
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
aerobic bacteria (total)
Description générale
Le bouillon trypto-caséine soja (Tryptic Soy Broth, TSB), également appelé bouillon tryptone-soja, bouillon Trypticase-soja ou bouillon aux peptones de caséine et de soja, est un milieu de culture universel en granules qui ne contient aucun inhibiteur et aucun indicateur. Il permet d'isoler et de cultiver des bactéries, des levures et des moisissures exigeantes.
Application
Le bouillon trypto-caséine soja (TSB) est utilisé pour contrôler la stérilité des préparations et produits non stériles. Il sert à contrôler la présence de certains micro-organismes ou à dénombrer les germes aérobies viables totaux selon la méthode du nombre le plus probable (NPP). Il sert également de milieu de préenrichissement pour la détection des agents pathogènes alimentaires, par exemple les salmonelles ou les STEC.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 1054599027 ; 1.05459.5007
Note de bas de page
Vous avez le choix entre deux types de milieu, selon vos besoins : le milieu de culture supérieur GranuCult® en granules et le milieu de culture économique NutriSelect® en poudre.
La désignation "Basic", "Plus" ou "Prime" spécifie le niveau de contrôle qualité (CQ), du CQ de base au CQ garantissant une conformité règlementaire totale en passant par le CQ standard.
Informations légales
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Kanwal M Iqbal et al.
Microorganisms, 8(2) (2020-01-26)
The persistence of bacterial pathogens within environmental matrices plays an important role in the epidemiology of diseases, as well as impacts biosurveillance strategies. However, the adaptation potentials, mechanisms for survival, and ecological interactions of pathogenic bacteria such as Yersinia pestis
B Tenderis et al.
International journal of food microbiology, 321, 108560-108560 (2020-02-23)
Foodborne illnesses affect the health of consumers worldwide, and thus searching for potential antimicrobial agents against foodborne pathogens is given an increased focus. This research evaluated the influence of sodium lactate (SL), encapsulated (e) and unencapsulated (u) polyphosphates (PP; sodium
Articles
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.