Documents
AR002
Sigma-Aldrich
Adjuvant incomplet de Freund
Synonyme(s) :
Freund′s Adjuvant, Incomplete Freund′s Adjuvant
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Conditions d'expédition
wet ice
Application
Composition :
85 % de Drakeol 6VR (huile minérale)
15 % de mono-oléate de mannide (Arlacel A)
Domaine de recherche
Tous
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C pendant douze mois maximum.
Remarque : ce produit provient des États-Unis, et les animaux donneurs ne présentaient aucun signe de maladie visible lors du prélèvement de sang.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
E U Sumer et al.
Osteoarthritis and cartilage, 15(2), 212-221 (2006-09-26)
Aggrecan is the major proteoglycan in articular cartilage and is known to be degraded by various proteases, including matrix metalloproteinases (MMPs). The present study was undertaken to develop immunoassays detecting aggrecan and its fragments generated by MMP and non-MMP-mediated proteolysis.