AP188P
Mouse Anti-Rabbit IgG Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
0.8 mg/mL, Chemicon®
297,00 $
About This Item
297,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
0.8 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Application
Immunohistochemistry: 1:500-1:5,000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
RECONSTITUTION:
Reconstitute with sterile distilled water to match the volume indicated on the vial label. Centrifuge product if it is not completely clear after standing for 1-2 hours at room temperature.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3