ABT1485-AF488
Anti-Actin Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
Actin, alpha skeletal muscle, Alpha-actin-1
622,00 $
About This Item
622,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTA1(58)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: A 1:150 dilution from a representative lot detected actin in human heart and skin muscle tissue sections.
The unconjugated antibody (Cat. No. ABT1485) and Alexa Fluor™ 647-conjugated antibody (Cat. No. ABT1485-AF647) are also available for flow cytometry, immunocytochemistry, immunofluorescence, immunohistochemistry and Western blotting applications.
Cell Structure
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected both cytoplasmic and nuclear actin immunoreactivity in HeLa cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable