Principaux documents
ABS547
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-lipase pancréatique/PNLIP
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Pancreatic triacylglycerol lipase, PL, PTL, Pancreatic lipa, Pancreatic Lipase/PNLIP
100 μL
420,00 $
420,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
420,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
Neutral
WB
Espèces réactives:
mouse, rat, human
Technique(s):
neutralization: suitable
western blot: suitable
citations:
420,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
neutralization: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PNLIP(5406)
Description générale
La triacylglycérol lipase pancréatique (EC 3.1.1.3 ; UniProt P35638 ; également nommée lipase pancréatique, PL, PTL, triacylglycérol acyl-hydrolase) est codée par le gène PNLIP (également nommé PNLIPD) (identifiant du gène 5406) chez l'être humain. La PTL est une carboxylestérase synthétisée par le pancréas qui hydrolyse les triglycérides émulsifiés insolubles (TAG). Les TAG alimentaires sont partiellement digérés par les lipases gastriques dans l'estomac. Les particules en émulsion se mélangent alors aux enzymes digestives libérées par le pancréas dans le duodénum où se déroule le processus de digestion. Le pancréas sécrète plusieurs lipases, dont la triglycéride lipase pancréatique (PTL), la carboxyle-ester-lipase (CEL) et les protéines 1 et 2 associées à la lipase pancréatique (PLRP1 et PLRP2). Contrairement à la PLRP2, la PLRP1 a une activité faible contre les triglycérides, et aucune activité mesurable contre les phospholipides, les galactolipides ou les esters de cholestérol. Des résultats expérimentaux suggèrent que la PLRP1 exerce une régulation négative sur la digestion des triglycérides alimentaires induite par la PLT–colipase. Les lipases dérivées du pancréas sont essentielles à la digestion efficace des TAG alimentaires. L'insuffisance pancréatique ou la défaillance du pancréas exocrine entraîne une stéatorrhée, c'est-à-dire une augmentation de l'excrétion fécale de graisse.
Spécificité
Réagit avec la triglycéride lipase pancréatique (PTL), les protéines 1 et 2 associées à la lipase pancréatique (PLRP1 et PLRP2) et la forme mutante tronquée PLRP2 W340X.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à la lipase pancréatique humaine/PNLIP.
Application
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter la triglycéride lipase pancréatique de souris recombinante (PTL/PNLIP) et la protéine 2 associée à la lipase pancréatique endogène (PLRP2) dans du pancréas de souris [Xiao, X., et al. (2011) J. of Lipid Res. 52(5):982-990].
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter les formes sauvage et mutée W340X de la protéine 2 associée à la lipase pancréatique humaine recombinante (PLRP2) dans un milieu de culture et des lysats de cellules 293T et COS-7 transfectées [Xiao, X., et al. (2011) J. Biol. Chem. 286(30):26353-26363].
Analyse de neutralisation : un lot représentatif a permis d'inhiber l'activité enzymatique de la protéine 2 associée à la lipase pancréatique (PLRP2) dépendante de la colipase dans des extraits de pancréas de souris âgées de 4 jours [D'Agostino D. et Lowe M.E. (2004) J. Nutr. 134(1):132-134].
Domaine de recherche
Signalisation
L'utilisation de cet anticorps anti-lipase pancréatique/PNLIP a été validée en western blotting et neutralisation pour la détection de la lipase pancréatique/PNLIP.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences de la signalisation
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu pancréatique humain.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/5 000e de cet anticorps a permis de détecter la lipase pancréatique/PNLIP dans 10 µg de lysat de tissu pancréatique humain.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 53 kDa. Poids théorique (calculé) : 51,1 kDa (PTL humaine), 51,4 kDa (PTL de souris et de rat), 51,8/51,9 kDa (PLRP1/2 humaine), 52,7/52,6 kDa (PLRP1/2 de souris), 52,4/52,5 kDa (PLRP1/2 de rat). La glycosylation peut provoquer la migration d'une bande cible sous forme d'un doublet sur gel.
Forme physique
Produit non purifié
Sérum polyclonal de lapin contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1