Principaux documents
ERMAD456IFCC
Pancreatic alpha-amylase in buffer
ERM®, certified reference material
1 EA
338,00 $
338,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
338,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
338,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
clinical
Température de stockage
−20°C
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable