ABS451
Anti-CTRP3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Complement C1q tumor necrosis factor-related protein 3, Collagenous repeat-containing sequence 26 kDa protein, CORS26, CORS26
353,00 $
About This Item
353,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (immunogen homology)
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... C1QTNF3(114899)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: 10 µg/mL from a representative lot detected CTRP3 in mouse heart cells.
Signaling
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CTRP3 in 15 µg of mouse heart tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse heart tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable