ABN78C3
Anticorps anti-NeuN (de lapin) conjugué au colorant Cy3
from rabbit, CY3 conjugate
Synonyme(s) :
NEUronal Nuclei, Neuronal Nuclei
699,00 $
About This Item
699,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
CY3 conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neurosciences
Neurosciences du développement
Qualité
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/100e de cet anticorps a permis de détecter NeuN dans des cellules de cortex de rat au stade E18.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Cellules de cortex de rat au stade E18.
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable