Principaux documents
ABN90P
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protéine NeuN purifiée
from guinea pig, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
NEUronal Nuclei, clone A60, NeuN
100 μL
655,00 $
655,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
655,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
655,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
guinea pig
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
La référence ABN90P est une version polyclonale de cochon d'Inde de l'anticorps anti-NeuN, clone A60 (réf. MAB377), un anticorps monoclonal de souris caractérisé de manière exhaustive et beaucoup cité dans les publications. Celui-ci reconnaît précisément la protéine de liaison à l'ADN spécifique des neurones nommée NeuN, présente dans la majorité des types de cellules neuronales du SNC et du SNP chez tous les vertébrés testés jusqu'ici. La distribution de la protéine NeuN est apparemment limitée aux noyaux, aux péricaryons et à certains processus proximaux des neurones dans le cerveau fœtal et adulte, même si certains neurones ne sont pas reconnus par l'anticorps anti-NeuN à tous les âges, par exemple les cellules rétiniennes de la couche nucléaire interne, les cellules de Cajal-Retzius, les cellules de Purkinje, les neurones du noyau olivaire inférieur et du noyau dentelé, et les cellules ganglionnaires sympathiques. La protéine NeuN, détectable par immunohistochimie, apparaît d'abord aux stades développementaux qui correspondent à la sortie du cycle cellulaire du neurone et/ou au début de la différenciation terminale du neurone. L'immunoréactivité apparaît approximativement au stade E9.5 dans le tube neural de souris et s'étend à l'ensemble du système nerveux en développement avant le stade E12.5. Une coloration nucléaire intense suggère une fonction de protéine régulatrice nucléaire. Aucune différence n'a été observée par immunoblotting entre la protéine isolée à partir de noyaux purifiés et celle provenant d'un extrait de cerveau entier.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît l'extrémité N-terminale de NeuN.
Immunogène
Protéine recombinante avec étiquette GST correspondant à l'extrémité N-terminale de la protéine NeuN de souris.
Épitope : Extrémité N-terminale
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/1000e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine NeuN dans du tissu de cortex frontal de souris.
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/1000-1/2000e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine NeuN dans des cellules de cortex E18 de rat.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'utilisation de cet anticorps anti-protéine NeuN purifiée a été validée en western blotting, ICC et IHC(P) pour la détection de la protéine NeuN purifiée.
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu cérébral E16 de souris.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/1000e de cet anticorps a permis de détecter NeuN dans 10 µg de lysat de tissu cérébral E16 de souris.
Description de la cible
~48 kDa (poids observé).
Forme physique
Anticorps polyclonal de cochon d'Inde purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité pour son antigène
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de tissu cérébral de souris E16.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Dianne E Lee et al.
Molecular imaging, 13 (2014-09-25)
The dopaminergic system is especially vulnerable to the effects of human immunodeficiency virus (HIV) infection, rendering dopaminergic deficits early surrogate markers of HIV-associated neuropathology. We quantified dopamine D2/3 receptors in young HIV-1 transgenic (Tg) (n  =  6) and age-matched control
Manuela Allegra et al.
Neurobiology of disease, 100, 75-86 (2017-01-16)
Oligophrenin-1 (OPHN1) is a Rho GTPase activating protein whose mutations cause X-linked intellectual disability (XLID). How loss of function of Ophn1 affects neuronal development is only partly understood. Here we have exploited adult hippocampal neurogenesis to dissect the steps of
Jenna G Kelly et al.
Brain structure & function, 222(7), 3333-3353 (2017-03-01)
A new framework for measuring densities of immunolabeled neurons across cortical layers was implemented that combines a confocal microscopy sampling strategy with automated analysis of 3D image stacks. Its utility was demonstrated by quantifying neuronal density in macaque cortical areas
Victoria E von Saucken et al.
Neurobiology of disease, 145, 105072-105072 (2020-09-06)
Genetic studies identified mutations in several immune-related genes that confer increased risk for developing Alzheimer's disease (AD), suggesting a key role for microglia in AD pathology. Microglia are recruited to and actively modulate the local toxicity of amyloid plaques in
Zachary J Taylor et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 36(8), 1357-1373 (2015-12-15)
Small cerebral infarcts, i.e. microinfarcts, are common in the aging brain and linked to vascular cognitive impairment. However, little is known about the acute growth of these minute lesions and their effect on blood flow in surrounding tissues. We modeled