MilliporeSigma
Toutes les photos(7)
Principaux documents
ABE367
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-RNF168
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
E3 ubiquitin-protein ligase RNF168, hRNF168, RING finger protein 168, RNF168
100 μL
564,00 $
564,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
564,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
564,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RNF168(165918)
Description générale
La protéine ubiquitine ligase E3 RNF168 (UniProt Q8IYW5 ; également appelée hRNF168 ou protéine à doigt RING 168) est codée par le gène RNF168 (identifiant du gène : 165918) chez l'être humain. L'ubiquitylation/ubiquitination est un signal précurseur essentiel du processus de réparation des dommages à l'ADN. Plusieurs ligases E3, notamment la RNF2 (RING2), la RNF8 et la RNF168, participent à l'ajout de chaînes de polyubiquitine liées à la K63 à l'histone 2A (H2A) et à l'H2AX, qui, à leur tour, recrutent des protéines de réparation des dommages à l'ADN, p.ex., RAP80, BRCA1. De plus, la sumoylation et la neddylation sont également impliquées dans le processus de réponse aux dommages à l'ADN. La RNF168 est une ligase E3 à double spécificité qui intervient dans l'ubiquitination et la neddylation de l'H2A et de l'H2AX. Les deux types de modification sont en concurrence l'un contre l'autre et la modification par NEDD8 de l'H2A et de l'H2AX bloque le recrutement de la BRCA1 aux sites de réparation des dommages à l'ADN. La RNF168 elle-même est également sujette à une modification par NEDD8 et la neddylation de la RNF168 est nécessaire pour son activité d'ubiquitine ligase. L'inhibition de la neddylation de la RNF168 altère son interaction avec l'enzyme E2 Ubc13 (UBE2N). De la même façon, la régulation à la baisse de la neddylation de la RNF168 par l'enzyme NEDP1, ou en raison de mutations de l'enzyme UBC12 de conjugaison de NEDD8, réduit l'ubiquitination de l'H2A et de l'H2AX. Les mutations de la RNF168 sont liées au syndrome de RIDDLE (radiosensibilité, déficit immunitaire, dysmorphie et difficultés d'apprentissage).
Spécificité
Cet anticorps détecte la protéine RNF168 dans une lignée cellulaire lymphoblastoïde (LCL) dérivée d'un donneur sain, mais pas dans une LCL dérivée d'un patient atteint d'un syndrome de RIDDLE (radiosensibilité, déficit immunitaire, dysmorphie et difficultés d'apprentissage).
Immunogène
RNF168 recombinante humaine avec étiquette GST.
Épitope : extrémité C-terminale
Application
Analyse par immunocytochimie : une concentration de 1,0 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine RNF168 dans des cellules HeLa, A431, HUVEC et NIH/3T3.
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif a permis de détecter la protéine RNF168 dans des coupes de tissu d'adénocarcinome pulmonaire humain (Xie, X., et al. (2018) Nat. Cell Biol. 20(3); 320-331).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Biologie de la chromatine
Utiliser l'anticorps anti-RNF168 (anticorps polyclonal de lapin), validé en WB, en ICC et en IF pour détecter la protéine RNF168, également appelée protéine ubiquitine ligase E3 RNF168.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de lymphocytes B SA13 humaines.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/1 000e de cet anticorps a permis de détecter la protéine RNF168 dans 8 µg d'un lysat de cellules B SA13 humaines.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 75 kDa. Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules HeLa
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Wenwen Wu et al.
Cancer science, 107(10), 1406-1415 (2016-10-30)
The breast and ovarian cancer predisposition protein BRCA1 forms three mutually exclusive complexes with Fanconi anemia group J protein (FANCJ, also called BACH1 or BRIP1), CtIP, and Abraxas/RAP80 through its BRCA1 C terminus (BRCT) domains, while its RING domain binds
Xiaoduo Xie et al.
Nature cell biology, 20(3), 320-331 (2018-02-07)
Growth signals, such as extracellular nutrients and growth factors, have substantial effects on genome integrity; however, the direct underlying link remains unclear. Here, we show that the mechanistic target of rapamycin (mTOR)-ribosomal S6 kinase (S6K) pathway, a central regulator of
I K Mandemaker et al.
Scientific reports, 7(1), 15353-15353 (2017-11-12)
The DNA damage response (DDR), comprising distinct repair and signalling pathways, safeguards genomic integrity. Protein ubiquitylation is an important regulatory mechanism of the DDR. To study its role in the UV-induced DDR, we characterized changes in protein ubiquitylation following DNA
Flavia Michelini et al.
Nature cell biology, 19(12), 1400-1411 (2017-11-29)
The DNA damage response (DDR) preserves genomic integrity. Small non-coding RNAs termed DDRNAs are generated at DNA double-strand breaks (DSBs) and are critical for DDR activation. Here we show that active DDRNAs specifically localize to their damaged homologous genomic sites
E Hedström et al.
Cell death & disease, 6, e1892-e1892 (2015-10-02)
Alterations in the scaffold protein WRAP53β have previously been linked to carcinogenesis and, in particular, associated with an increased risk for epithelial ovarian cancer. Here, we investigated the pathogenic impact and prognostic significance of WRAP53β in connection with epithelial ovarian