ABC129
Anti-WWP2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
NEDD4-like E3 ubiquitin-protein ligase WWP2, WW domain-containing protein 2
594,00 $
About This Item
594,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WWP2(11060)
Description générale
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected WWP2 in 10 µg of mESC lysate (For optimal performance, a range of 1 to 2 µg/mL of this antibody is recommended in Western Blot).
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
mESC lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable