10171832001
Roche
Aldéhyde déshydrogénase
from yeast
Synonyme(s) :
Aldéhyde déshydrogénase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
yeast
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Activité spécifique
~20 units/mg protein (At 25 °C with acetaldehyde as the substrate.)
Conditionnement
pkg of 250 U
Fabricant/nom de marque
Roche
pH optimal
8.75
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Température de stockage
2-8°C
Description générale
L′aldéhyde déshydrogénase (ALDH) est une enzyme soluble dont l′activité dépend des ions potassium et de la cystéine. La famille des ALDH chez l′homme comporte 19 gènes. Le gène ALDH est exprimé dans le noyau, le cytosol, les mitochondries et le réticulum endoplasmique des cellules. L′ALDH est un constituant des systèmes de recyclage du nicotinamide-adénine-dinucléotide (NADH) et du nicotinamide-adénine-dinucléotide-phosphate (NADPH).
Application
L′aldéhyde déshydrogénase a été utilisée pour évaluer les biocapteurs à fibres optiques pour mesurer l′acétaldéhyde (AcH) en phase liquide (biocapteurs d′AcH).
Actions biochimiques/physiologiques
L′aldéhyde déshydrogénase (ALDH) contrôle le système enzymatique de réduction des aldéhydes non dépendante des P450. Elle protège les cellules contre les effets toxiques des aldéhydes. Des mutations dans ce gène sont associées au syndrome de Sjogren-Larsson, au syndrome de Larsson, à l′hyperprolinémie de type II et au cancer. L′ALDH participe également à l′oxydation des aldéhydes en acides. L′ALDH-2 réduit l′ischémie cardiaque qui se produit en raison d′un infarctus du myocarde ou après une chirurgie cardiaque.
Qualité
Contaminants : <0,01 % (chacun) de « NADH oxydase », ADH et LDH
Forme physique
L′enzyme est stabilisée au tampon de phosphate de potassium à pH environ 6.
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Yeast Aldehyde Dehydrogenase II. PROPERTIES OF THE HOMOGENEOUS ENZYME PREPARATIONS
The Journal of Biological Chemistry, 243(4), 730-734 (1965)
Sensors (Basel, Switzerland), 23(13) (2023-07-14)
The molecule 2-nonenal is renowned as the origin of unpleasant human aging-related body odor that can potentially indicate age-related metabolic changes. Most 2-nonenal measurements rely on chromatographic analytical systems, which pose challenges in terms of daily usage and the ability
Improved sensitivity of acetaldehyde biosensor by detecting ADH reverse reaction-mediated NADH fluoro-quenching for wine evaluation
ACS sensors, 2(7), 940-946 (2017)
Yeast aldehyde dehydrogenase.
Archives of biochemistry and biophysics, 34(1), 86-97 (1951-11-01)
Activation of aldehyde dehydrogenase-2 reduces ischemic damage to the heart
Science (New York, N.Y.), 321(5895), 1493-1495 (2008)