ABE2915
Anti-MyT1L
Synonyme(s) :
MyT1-L, Myelin transcription factor 1-like protein, NZF-1, Neural zinc finger factor 1, Postmitotic neural gene 1 protein, Zinc finger protein Png-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
calculated mol wt 132.95 kDa
observed mol wt ~170 kDa (Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
Espèces réactives
mouse
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Myt1L(17933)
Spécificité
Immunogène
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité