AB9610-AF488
Anti-Olig-2 Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
Oligodendrocyte transcription factor 2, bHLHe19, Olig-2, Oligo2, RACK17, RK17
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OLIG2(10215)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Transcription Factors
Qualité
Immunofluorescence Analysis: A 1:50-100 dilution of this antibody detected Olig-2 in mouse brain tissue sections.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable