MAB1596
Anti-DLG4 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 6G6-1C9
Synonyme(s) :
PSD-95
685,00 $
About This Item
685,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anticorps anti-PSD95 (protéine de densité post-synaptique 95), clone 6G6-1C9, clone 6G6-1C9, Chemicon®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6G6-1C9, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, bovine
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Dlg4(100137840)
mouse ... Dlg4(13385)
rat ... Dlg4(29495)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neurosciences
Image représentative obtenue avec un lot précédent.
Analyse confocale fluorescente de cellules PC12 à l'aide de l'anticorps monoclonal de souris MAb1596 (rouge). Les filaments d'actine ont été marqués à la phalloïdine couplée au fluorochrome Alexa Fluor 488 (vert). Les noyaux sont colorés en bleu au diamidinophénylindole (DAPI). Coloration membranaire positive.
Immunocytochimie :
12,5 µg/ml
Western blotting :
Concentration de 1 à 5 µg/ml (ECL) sur 20 µg de lysat de cerveau de rat.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Synapses et biologie synaptique
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Après la première décongélation, et avant de retirer le bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Remarque sur l'analyse
Tissu cérébral de souris, tissu cérébral de rat.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2