AV31464
Anti-OLIG2 Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-BHLHB1, Anti-OLIGO2, Anti-Oligodendrocyte lineage transcription factor 2, Anti-PRKCBP2, Anti-RACK17
725,00 $
About This Item
725,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-OLIG2 (AB2) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
32 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse, dog, guinea pig, horse
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OLIG2(10215)
Description générale
Rabbit Anti-OLIG2 (AB2) antibody recognizes chicken, human, mouse, rat, and bovine OLIG2.
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable