AB5038
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
alpha-synuclein, Alpha-synuclein
624,00 $
About This Item
624,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Synuclein α Antibody, serum, Chemicon®
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNCA(6622)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
1:1,000-1:2,000 dilutoin of a previous lot was used on paraffin sections; 1:4,000-1:12,000 dilution of a previous lot was used on frozen sections.
Western blot:
1:1,000-1:2,000. Shows a 14-19kDa band.
Immunocytochemistry:
Previous lot used IC.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualité
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this antibody detected Synuclein on 10 µg of human brain lysates.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Human brain sections.
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable