8.55075
Wang resin VHL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Synonyme(s) :
p-Benzyloxybenzyl alcohol resin VHL (100-200 mesh), HMP resin VHL (100-200 mesh)
160,00 $
About This Item
160,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
beads
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
alcohol
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] M. G. Valverde, et al. (2001) Synlett, 6, 741.
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 1.6 - 3.0 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 100 - 200 mesh
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable