Principaux documents
8.55011
Sigma-Aldrich
Merrifield resin HL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Chloromethylpolystyrene-divinylbenzene (100-200 mesh)
5 G
46,80 $
25 G
198,00 $
100 G
590,00 $
46,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
46,80 $
25 G
198,00 $
100 G
590,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
46,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
beads
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Description générale
High load version of standard chloromethylpolystyrene.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Liaison
Replaces: 01-64-0070
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined by elemental analysis for sulfur after derivatization with KSAc): 1.0 - 1.6 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 100 -200 mesh
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.