MilliporeSigma
8.55017
2-Chlorotrityl chloride resin
100-200 mesh, 1% DVB, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Résine de chlorure de 2-chlorotrityle
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Résine de chlorure de 2-chlorotrityle (mailles de 100-200), 1 % DVB, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
General description
La résine de chlorure de 2-chlorotrityle est une résine très polyvalente, labile en milieu acide, pour l'immobilisation de la phase solide d'acides carboxyliques [1,2,3,4,5,6,20], d'alcools [7,8,9,20], de phénols [10,11,12,13,20] et d'amines [14,15,16,17,18,19,20], d'imidazoles [20] et d'hydroxylamines [21,22]. La libération de ces fonctionnalités est généralement obtenue en utilisant 1 à 50 % de TFA dans du DCM contenant 5 % de TIS ; cependant, les acides carboxyliques peuvent également être libérés de ce support en présence d'AcOH/TFE/DCM [1,2,3,4,5,6], de 0,5 % TFA dans du DCM ou de HFIP dans du DCM [23].
Protocoles associés et articles techniques
Protocoles de chargement des résines de synthèse peptidiqueRéférences bibliographiques
[1] K. Barlos, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 3947.
[2] K. Barlos, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 3943.
[3] K. Barlos, et al. (1991) Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 30, 590.
[4] K. Barlos, et al. (1991) Int. J. Peptide Protein Res., 37, 513.
[5] K. Barlos, et al. (1991) Int. J. Peptide Protein Res., 38, 562.
[6] K. Barlos, et al. (1991) Int. J. Peptide Protein Res., 38, 555.
[7] H. Wenschuh, et al. in ′Peptides 1994, Proc. 23rd European Peptide Symposium′, H. Maia (Eds), ESCOM, Leiden, 1995, pp. 287.
[8] H. Wenschuh, et al. (1995) J. Org. Chem., 60, 405.
[9] B. B. Shankar, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 2447.
[10] Z. Zhu & B. Mckittrick (1998) Tetrahedron Lett., 39, 7479.
[11] U. Heinelt, et al. (2001) Bioorg. Med. Chem. Lett., 11, 227.
[12] K. J. Elgie, et al. (2000) Tetrahedron Lett., 41, 2753.
[13] S. Batra, et al. (2000) Tetrahedron Lett., 41, 5971.
[14] M. Cardno, et al. (1995) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 2163.
[15] I. A. Nash, et al. (1996) Tetrahedron Lett., 37, 2625.
[16] W. J. Hoekstra, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 2629.
[17] J. Perumattan, et al. (1998) Mol. Div., 3, 121.
[18] J. J. McNally, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39,967.
[19] M. A. Youngman & S. L. Dax (1997) Tetrahedron Lett., 38, 6347.
[20] A. Bernhardt, et al. (1997) J. Peptide Res., 50, 143.
[21] S. L. Mellor, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 3311.
[22] M. M. Meloni & M. Taddei (2001) Org. Lett., 3, 337.
[23] R. Bollhagen, et al. (1994) J. Chem. Soc ., Chem. Commun., 2559.
Application
  • Synthèse efficace de mimes de protéines par ligature chimique native séquentielle : cette étude a utilisé la résine de chlorure de 2-chlorotrityle (mailles de 100 à 200, 1 % DVB) pour la synthèse peptidique en phase solide, mettant en évidence son efficacité dans les procédés d'assemblage de peptides complexes. (Kruijtzer & Liskamp).
Analysis Note
Couleur (aspect visuel) : blanc à jaune à beige
Apparence de la substance (aspect visuel) : billes
Charge (déterminée à partir de la substitution de résine chargée par Fmoc-Ala-Leu) : 1,00 à 1,80 mmol/g
Volume de gonflement (dans CH₂Cl₂) : 2,0 - 5,0 ml/g
Volume de gonflement total selon Houben Weyl (dans CH2Cl2) : ≥ 4,2 ml/g
La matrice polymère est en copoly(styrène-1 % DVB) ; mailles de 100 - 200.
Other Notes
Remplace : 01-64-0114
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c