MilliporeSigma
Passer à
8.55002
Wang resin (100-200 mesh)
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Wang resin (100-200 mesh), p-Benzyloxybenzyl alcohol resin (100-200 mesh), HMP resin (100-200 mesh)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
86,50 $
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
326,00 $
244,50 $
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
968,00 $
726,00 $
1 kg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
3 050,00 $
A propos de cet article
Numéro CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
86,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
alcohol
storage temp.
2-30°C
General description
Standard resin for the batch-wise synthesis of peptide acids by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Analysis Note
Color (visual): white to light yellow to beige
Appearance of substance (visual): beadsLoading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 1.20 - 1.50 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 5.2 ml/g
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in DMF): ≥ 5.2 ml/g
The polyer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 100 - 200 mesh
Other Notes
Replaces: 01-64-0014
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
8.550758.560018.55089
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
functional group
alcohol
functional group
alcohol
functional group
Fmoc
functional group
oxime
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c