8.52125
Fmoc-Asp(OtBu)-OPfp
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Asp(OtBu)-OPfp, N-α-Fmoc-L-aspartic acid β-t.-butyl ester pentafluorophenyl ester
401,00 $
About This Item
401,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
90-100 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)CC(=O)OC(C)(C)C)F)F
InChI
1S/C29H24F5NO6/c1-29(2,3)41-20(36)12-19(27(37)40-26-24(33)22(31)21(30)23(32)25(26)34)35-28(38)39-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,35,38)/t19-/m0/s1
Clé InChI
DWYWJUBBXKYAMY-IBGZPJMESA-N
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -3.0 - -1.0 °
DCU (DC (0004)): ≤ 2 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable