Documents
8.52222
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OPfp
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Ala-OPfp, N-α-Fmoc-L-alanine pentafluorophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H16F5NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
170-185 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C24H16F5NO4/c1-11(23(31)34-22-20(28)18(26)17(25)19(27)21(22)29)30-24(32)33-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,30,32)/t11-/m0/s1
Clé InChI
CJXZXBGKOSXBFR-NSHDSACASA-N
Description générale
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of alanine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-1500
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -25.0 - -20.0 °
DCU (DC (0003)): ≤ 2 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3