Principaux documents
8.52128
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OPfp
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Gly-OPfp, N-α-Fmoc-glycine pentafluorophenyl ester
5 G
158,00 $
25 G
802,00 $
50 G
1 390,00 $
158,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
158,00 $
25 G
802,00 $
50 G
1 390,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H14F5NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
463.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
158,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
150-160 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)CNC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)F)F
InChI
1S/C23H14F5NO4/c24-17-18(25)20(27)22(21(28)19(17)26)33-16(30)9-29-23(31)32-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,29,31)
Clé InChI
LBSDTBJWUJIFBO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of glycine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-1507
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC (0004)): <4% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0% (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3