Principaux documents
8.45500
Sigma-Aldrich
Cadmium sulfate hydrate
Solarpur®
Synonyme(s) :
Cadmium sulfate hydrate
1 KG
196,00 $
196,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
196,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cd3O12S3 · 8H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
769.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-331-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
196,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
280 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
>80 °C (decomposition)
Pf
41.5 °C
Solubilité
1130 g/L
Densité
3.10 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[Cd+2].[S](=O)(=O)([O-])O.[O-H]
InChI
1S/Cd.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Clé InChI
VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric, CdSO₄.8/3 H₂O): 98.0 - 102.0 %
Identity Cd (ICP): passes test
Identity (SO₄): passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 3.0 - 6.0
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.002 %
Al (Aluminium): ≤ 50 ppm
Co (Cobalt): ≤ 50 ppm
Ni (Nickel): ≤ 50 ppm
Cr (Chromium): ≤ 50 ppm
Mn (Manganese): ≤ 50 ppm
As (Arsenic): ≤ 50 ppm
Sn (Tin): ≤ 50 ppm
Sb (Antimony): ≤ 50 ppm
Li (Lithium): ≤ 50 ppm
Informations légales
Solarpur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable