202924
Cadmium sulfate hydrate
≥99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Sulfuric acid cadmium salt hydrate
74,30 $
About This Item
74,30 $
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Essai
≥99.995% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cadmium
Impuretés
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES
O.[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cd.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Clé InChI
VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Bone,Kidney,Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.