Documents
1.02790
Supelco
Copper(II) sulfate pentahydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Copper(II) sulfate pentahydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CuO4S · 5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-847-6
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
99.0-100.5% (iodometric)
Forme
solid
Puissance
960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
110 °C (230 °F)
Densité
2.284 g/cm3 at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.03%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
  • Synthesis and antifungal activity of slow-release pyridinylcarbonyl chitooligosaccharide copper complexes.: This study explores the synthesis of slow-release copper complexes with antifungal properties, highlighting their potential applications in agricultural and medical settings (Liu et al., 2022).
Liaison
Replaces: CX2185; CX2185-1; CX2185-5; CX2185-7; CX2185-20
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): 99.0 - 100.5 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.003 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Ni (Nickel): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.03 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable