Principaux documents
8.45061
Sigma-Aldrich
Triethylamine
Synonyme(s) :
Triethylamine, N,N-Diethylethanamine, TEA
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Pression de vapeur
72 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
215 °C
Puissance
730 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.2-9.3 % (v/v)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O, IUCLID)
pb
90 °C/1013 hPa
Pf
-115 °C
Température de transition
flash point -11 °C
Densité
0.73 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): clear
Colour number: ≤ 20
Assay (GC, area%): ≥ 99.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.726 - 0.728
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test