90350
Triéthylamine hydrochloride
≥99.0% (AT)
Synonyme(s) :
N,N-Diethylethanamine hydrochloride, Triethylamine monohydrochloride, Triethylammonium chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0% (AT)
Forme
crystals
Pf
261 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble 1 g/10 mL
Chaîne SMILES
Cl.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
Clé InChI
ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable