Principaux documents
8.45045
Sigma-Aldrich
Iodomethane
(stabilised with silver) Msynthplus
Synonyme(s) :
Iodomethane, Methyl iodide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
200-819-5
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
540 hPa ( 25 °C)
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Puissance
79.84 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
8.5-66 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
5.2 (25 °C in H2O)
pb
42 °C/1013 hPa
Pf
-66 °C
Solubilité
8.66 g/L
Densité
2.28 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
Clé InChI
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
(stabilised with silver) Msynthplus
Application
Iodomethane (stabilised with silver) Msynthplus. CAS 74-88-4, pH 5.2 (H₂O, 25 °C).
Remarque sur l'analyse
Color (visual)colourless to yellowAppearance of substance (visual)clearAssay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Identity (IR)passes testThe analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Informations légales
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
32.1 °C - closed cup