Principaux documents
8.41813
Sigma-Aldrich
Hexadecane-1-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
Synonyme(s) :
Hexadecane-1-sulfonic acid sodium salt
10 G
172,00 $
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
172,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H33NaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
239-100-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
265.3 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(17,18)19;/h2-16H2,1H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Clé InChI
PNGBYKXZVCIZRN-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (ex Na): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable