8.06064
Iodométhane
Synonyme(s) :
Iodure de méthyle
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.89 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
24.09 psi ( 55 °C)
540 hPa ( 25 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
79.84 mg/kg LD50, oral (rat)
Limite d'explosivité
8.5-66 % (v/v)
Indice de réfraction
n20/D 1.531 (lit.)
pH
5.2 (25 °C in H2O)
Point d'ébullition
41-43 °C (lit.)
42 °C/1013 hPa
Pf
-66 °C
−64 (lit.)
Solubilité
8.66 g/L
Densité
2.28 g/cm3 at 20 °C
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
Clé InChI
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Identity (IR):passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32.1 °C - closed cup