Principaux documents
8.41859
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
5 G
333,00 $
25 G
1 560,00 $
333,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
333,00 $
25 G
1 560,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
207-930-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
333,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
solid
Pf
91-94 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OCCc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
Clé InChI
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 94 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable