Principaux documents
8.41778
Sigma-Aldrich
Butyrophenone
for synthesis
Synonyme(s) :
Butyrophenone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
207-799-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
pb
220-222 °C/1013 hPa
Pf
11-13 °C
Température de transition
flash point 88 °C
Densité
0.988 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
Clé InChI
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup