124338
Butyrophenone
≥99%
Synonyme(s) :
1-Benzoylpropane, 1-Phenyl-1-butanone, NSC 8463, Phenyl propyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.520 (lit.)
pb
228-230 °C (lit.)
Pf
11-13 °C (lit.)
Densité
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
CCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
Clé InChI
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F
Point d'éclair (°C)
88 °C