8.41029
Octadecylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
Octadecylamine, 1-Aminooctadecane, Stearylamine
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<100 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥85.0% (GC)
Forme
solid
Puissance
2395 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
132 °C/43 hPa
Pf
50-52 °C
Température de transition
flash point 110 °C
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C18H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-19H2,1H3
Clé InChI
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
298.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
148 °C - closed cup