Principaux documents
74750
Sigma-Aldrich
Octadecylamine
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
ODA, 1-Aminooctadecane, Stearylamine
25 G
220,00 $
100 G
423,00 $
220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
220,00 $
100 G
423,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)17NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.51
Beilstein:
636111
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
10 mmHg ( 72 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
powder
pb
232 °C/32 mmHg (lit.)
Pf
50-52 °C (lit.)
52-55 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C18H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-19H2,1H3
Clé InChI
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Application
Octadecylamine (ODA) is used:
  • To induce hydrophobicity in nanodiamond (ND) powders.[1]
  • In the surface modification of graphite and fullerenes.[2][3]
  • As a dual source of carbon and nitrogen in the synthesis of N-doped carbon nanotubes (CNTs).[4]
  • To synthesize a single-chain cationic surfactant, bis(amidoethylcarbamoylethyl) octadecylamine.[5]
Pictogrammes
Health hazardCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
298.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
148 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Graphite oxide: chemical reduction to graphite and surface modification with primary aliphatic amines and amino acids.
Bourlinos AB, et al.
Langmuir, 19(15), 6050-6055 (2003)
Direct solvent-free amination of closed-cap carbon nanotubes: a link to fullerene chemistry.
Basiuk EV, et al.
Nano Letters, 4(5), 863-866 (2004)
Wet chemistry route to hydrophobic blue fluorescent nanodiamond.
Mochalin VN and Gogotsi Y
Journal of the American Chemical Society, 131(13), 4594-4595 (2009)
Micro-structural, electron-spectroscopic and field-emission studies of carbon nitride nanotubes grown from cage-like and linear carbon sources.
Ghosh K, et al.
Carbon, 47(6), 1565-1575 (2009)
Influence of pH on the aggregation morphology of a novel surfactant with single hydrocarbon chain and multi-amine headgroups.
Wang W, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 112(5), 1409-1413 (2008)