Documents
8.22338
Sigma-Aldrich
Sulfanilic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Sulfanilic acid, 4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
204-482-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>400 °C
Puissance
12300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
288 °C (decomposes)
Solubilité
water: 10 g/L at 20 °C
Densité
1.485 g/cm3 at 25 °C
Masse volumique apparente
620 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Clé InChI
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1