| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
100 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 45,60 $ |
1 kg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 162,00 $ 121,50 $ |
A propos de cet article
45,60 $
vapor pressure
1 mmHg ( 183 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
bp
294.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
133-137 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (GC) | description 99% | description ≥99% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥95.0% (GC) | assay 99% | assay ≥99% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| bp 294.5 °C/100 mmHg (lit.) | bp 294.5 °C/100 mmHg (lit.) | bp 294.5 °C/100 mmHg (lit.) | bp 312 °C (lit.) |
| mp 133-137 °C (lit.) | mp 133-137 °C (lit.) | mp 133-137 °C (lit.) | mp 1-2 °C (lit.) |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - |
| vapor pressure 1 mmHg ( 183 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 183 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 183 °C) | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acide sébacique
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)