Documents
8.00295
Sigma-Aldrich
Glutaric acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Glutaric acid, Pentanedioic acid
About This Item
Formule linéaire :
HOOC(CH2)3COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-817-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.022 hPa ( 18.5 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Forme
powder
Point d'ébullition
302-304 °C/1013 hPa (slow decomposition)
Pf
97.5-98 °C
Température de transition
flash point 200 °C (DIN 51758)
Densité
1.43 g/cm3 at 15 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clé InChI
JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): conforms
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1