8.22144
D-(+)-Saccharose octaacetate
for synthesis
Synonyme(s) :
D-(+)-Saccharose octaacetate, Octaacetylsucrose
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Forme
powder
Puissance
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
250 °C/1.3 hPa
Pf
82-87 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C28H38O19/c1-12(29)37-9-20-22(40-15(4)32)24(42-17(6)34)25(43-18(7)35)27(45-20)47-28(11-39-14(3)31)26(44-19(8)36)23(41-16(5)33)21(46-28)10-38-13(2)30/h20-27H,9-11H2,1-8H3/t20-,21-,22-,23-,24+,25-,26+,27-,28+/m1/s1
Clé InChI
ZIJKGAXBCRWEOL-SAXBRCJISA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 82 °C
Melting range (upper value): ≤ 87 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in chloroform): +58.0 - +62.0 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable