Principaux documents
8.22140
Sigma-Aldrich
1,4-Dihydro-4-pyridinone
for synthesis
Synonyme(s) :
1,4-Dihydro-4-pyridinone, 4(1H)-Pyridone
50 G
265,00 $
265,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
265,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
95.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
203-633-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
265,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
515 °C
Puissance
4600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
170-172 °C/0.03 hPa
Pf
140-147 °C
Température de transition
flash point 212 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[nH]1cc[c](cc1)=O
InChI
1S/C5H5NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h1-4H,(H,6,7)
Clé InChI
GCNTZFIIOFTKIY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 95.0 %
Sulfated ash: ≤ 5.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
413.6 °F
Point d'éclair (°C)
212 °C