Principaux documents
8.22133
Sigma-Aldrich
Propionaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
Propionaldehyde, Propanal
1 L
66,50 $
100 ML
82,80 $
66,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
66,50 $
100 ML
82,80 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
204-623-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
≥98% (GC)
pb:
47-48 °C/1013 hPa
Pression de vapeur:
343 hPa ( 20 °C)
66,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
343 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
175 °C
Puissance
1410 mg/kg LD50, oral (Rat)
2460 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.3-21 % (v/v)
pb
47-48 °C/1013 hPa
Pf
-81 °C
Température de transition
flash point -40 °C
Densité
0.81 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES 
O=CCC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Propanethiol Oxidation Pathway: Propionaldehyde is a critical intermediary in the microbial catabolism of propanethiol, which is essential for environmental bioremediation strategies using Pseudomonas putida. This application in biotechnology suggests promising approaches to industrial waste treatment (Qiao et al., 2024).
  • Chemical Synthesis of mRNA Probes: Propionaldehyde serves as a reagent in the synthesis of modified guanosine phosphate derivatives, which are vital for mRNA labeling in biochemistry and pharmaceutical applications, highlighting its role in advanced molecular biology techniques (Senthilvelan et al., 2023).
  • VOC Treatment in Environmental Engineering: In environmental engineering, propionaldehyde is analyzed as a volatile organic compound (VOC) from service station emissions, underlining its impact on air quality and secondary pollution (Hu et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.797 - 0.802
Water (GC): ≤ 2.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-30 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
A Zamani Ghaleshahi et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 130, 108966-108966 (2020-03-12)
In this work, coated liposome as a novel delivery system assembled from genipin-crosslinked with whey protein isolate (WPI) and sodium alginate (SA) as the second layer on WPI-coated liposomal was developed in order to increase its bioavailability and prolong release